生物工艺过滤
在生物制药行业中,过滤发挥着的极其重要的作用,对去除目标产品中的杂质和确保产品无菌性至关重要。由于医药产品高度敏感,并非所有灭菌方法均可适用,因此过滤成为制药过程中不可或缺的一步。Avantor拥有多种过滤解决方案,从单一过滤器到复杂、定制化的过滤组件应有尽有,可全方位满足客户对产品无菌性和降低生物负载的要求。
Avantor流体处理(AFH)是一次性生物工艺组件的集成供应商,主要为客户提供行业内不同供应商产品(过滤器、接头、传感器、管路等……)。 我们拥有庞大的合格零部件库,集中了业内领先制造商生产的各类配件,同时辅以完善的无菌验证程序,以最大限度降低风险。
Avantor过滤组件主要侧重于无菌性或降低生物负载,同时,我们的合格零部件库中还包含了由业内领先的生物工艺过滤器制造商所提供的不同品牌,不同尺寸的过滤器。AFH可以提供整合管路、传感器和接头的,完全定制化的一次性过滤解决方案,满足您的不同工艺需求。
复杂的过滤工艺
简介:
制药过滤是一个统称,包括应用于制药行业各个方面的不同类型过滤技术。这些技术通常用于纯化或物质分离。由于所需过滤的物质大小不同,以及混合物中不同成分的性质各异,适用的过滤技术也各不相同。制药行业中最常用的过滤技术包括表面过滤、超滤和深层过滤。整个过滤流程共可分为五个步骤:
预过滤:
过滤流程的第一步,用于去除较大的颗粒和碎片。预过滤可以减轻下游过滤器负荷,提高过滤效率。
澄清:
预过滤结束后,溶液中含有的固体颗粒已大幅减少。澄清可以进一步去除溶液中的细胞碎片和大块细胞物质。
降低生物负载:
该步骤主要利用超滤减少细菌、病毒等微生物的数量。
除菌过滤:
这是最后一个过滤步骤,主要利用过滤器对流体进行灭菌处理,以分离最终活性药物成分(API),或者应用在制剂灌装阶段。
非过滤分离:
这一步十分重要,可以使污染物和不需要的物质吸附于表面上,从而有效减少、去除或完全清除污染物和非必需物质,提高产品纯度和质量。
即刻定制您专属的过滤系统
独立过滤
Avantor独立过滤器系列包括除菌和生物负载过滤器以及深层过滤器。详细信息请参阅下方产品介绍。
深层过滤
深层过滤是指流体流经多层过滤介质以去除多种粒径颗粒的过滤方法。深层过滤器最适合用于预过滤、细胞收获和最终分离工艺。
品质出众,值得信赖
ISO认证洁净室
Avantor Fluid Handling组件均在ISO 7级(万级)洁净室内生产/
认证、合规、已注册
组装车间已通过ISO-13485认证,符合cGMP要求。
批次信息可追溯
批次信息完全可追溯,包括生产地址、制造日期和零部件原产地。