J.T.Baker® 病毒灭活液
高纯度、高质量的病毒灭活液
J.T.Baker® 病毒灭活液可提高病毒灭活效率,并最大限度地减少蛋白质和工艺相关杂质的引入。该产品是一种可生物降解的即开即用型去垢剂,满足 cGMP 质量和合规性要求,同时满足REACH相关环境要求。
实现下游效率最大化和风险最小化
Avantor® 新推出的可生物降解 J.T.Baker® 病毒灭活液是一种高效的去垢剂,可在Protein A 捕获步骤之前有效灭活或破坏残留病毒。该灭活溶液能与一系列分子兼容,可在不影响蛋白质完整性的情况下减少后续工艺步骤的病毒负载,从而将污染风险降至最低。
J.T.Baker® 病毒灭活液的病毒清除率与 Triton X-100 相当,同时省去了一系列处理步骤,提高了下游工艺的效率。
- 高纯度灭活液能减少下游工艺步骤中的病毒负载,同时不会影响蛋白质完整性
- 其病毒清除率与现有行业标准相当,能在扩大规模的同时符合 REACH 方面的环境要求,避免延误
- 蛋白质杂质可控,且与下游工艺操作兼容,能提供更大的性能优势
- 作为低 pH 病毒灭活的更优替代方案,能保持单克隆抗体(mAbs)的质量、活性和稳定性
在蛋白质捕获步骤之前采用去垢剂灭活病毒,能减少下游工艺的病毒负载,并解决环境方面的问题。
- 高纯度J.T.Baker® 病毒灭活液纯度高,不会影响蛋白质的完整性——它可兼容目标后续纯化步骤兼容,确保更高的产量
- 该灭活液方便易用,可生物降解,可替代 Triton X-100 ,且其成分不在高度关注物质名单中——有助于提高目标蛋白质的质量和稳定性
- 它纯度高,具有多种关键的质量优势,有助生产工艺符合 cGMP 要求
- Avantor 可帮助您提供活性成分的检测分析方法,用于工艺和设备清洁验证
最大限度地减少与起泡和粘度相关的工艺难题,减少所用的去垢剂用量,且无需进行溶液制备,从而节省了成本、时间和人力。
- J.T.Baker®病毒灭活液低泡低粘度,能最大限度地降低了工艺难度,使流体处理更容易,工程方面的问题更少
- 它能降低去垢剂用量,提高工艺效率,从而降低成本
- 这种经过过滤的即用型灭活液采用便捷的包装方式,节省制备时间,消除制备风险
- 灭活液采用室温储运,使仓储变得简单,而Avantor的全球分销网络也有助于确保其供应安全
高效
能有效清除病毒,适用于各种生物大分子和后续纯化步骤。
保障质量,降低风险
能将污染风险降至最低,同时不影响蛋白质完整性,确保质量符合 cGMP 要求。
可持续性
J.T.Baker® 病毒灭活液减少了去垢剂用量,且采用了易于生物降解的配方,充分体现了 Avantor 对可持续发展的承诺。
专业支持
Avantor能为合作方提供所需的专业知识和支持,助您提高纯化工艺的效率,充分发掘市场潜力。
J.T.Baker® 病毒灭活液
您在寻求可持续的病毒灭活解决方案吗?
那就选择安全性更高的J.T.Baker® 病毒灭活液吧。它能提供更高的灭活效率,更好的兼容性,以及更优的法规合规性,同时还将一系列环境关切纳入了考虑。
提高您下游病毒清除工艺的效率。