J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ 重组蛋白A色谱柱及树脂
使用J.T.Baker®BAKERBOND®PROchievA™蛋白A衍生亲和层析树脂改善您的分离能力并提高产品纯度。
BAKERBOND®PROchievA™ 树脂可以在单克隆抗体下游工艺中提供最佳性能,并且在更复杂的生物制药中显示出更高的蛋白质纯度水平,例如Fc融合蛋白和双特异性抗体。配体通过独立的供应链制造,而树脂则通过Avantor旗下的VWR全球分销。
产品亮点:
- 由Avantor独家开发的专利配体,具有对单克隆抗体的一流的动态结合能力和改进的复杂分子中的蛋白质纯化能力
- 传统的75μm多孔颗粒大小和无细料可以使用已有的柱填料流程和设备,节省时间和操作成本
- 作为标准产品,以非危品、不易燃的缓冲溶液交付,降低了特殊产品的处理和储存成本
提供方便的预包装实验室柱和散装包装(25毫升至5升)。