单克隆抗体的最终填充
从原料药到最终的注射药品的过程需要可以满足特定质量要求的包装瓶和塞子。
为满足这些要求,产品必须在ISO 5的环境中制备,并满足USP71、USP85和USP758的无菌、无热原和无颗粒的要求。它们还必须经过验证可以以冷冻或冻干药品的形式储存,以及验证与最终配方中的蛋白和辅料的兼容性。
我们还提供一系列用于药品配方中的辅料-包括佐剂、稳定剂、防腐剂和填充剂-生产用水经过处理并符合美国药典(USP)药品生产中使用的注射用水(WFI)法规和稀释剂。
从原料药到最终的注射药品的过程需要可以满足特定质量要求的包装瓶和塞子。
为满足这些要求,产品必须在ISO 5的环境中制备,并满足USP71、USP85和USP758的无菌、无热原和无颗粒的要求。它们还必须经过验证可以以冷冻或冻干药品的形式储存,以及验证与最终配方中的蛋白和辅料的兼容性。
我们还提供一系列用于药品配方中的辅料-包括佐剂、稳定剂、防腐剂和填充剂-生产用水经过处理并符合美国药典(USP)药品生产中使用的注射用水(WFI)法规和稀释剂。
© 2025 VWR International, LLC. All rights reserved.