工艺层析填料和介质
Avantor J.T.Baker®品牌BAKERBOND®工艺层析产品采用独特的多模式化学设计,旨在通过提高纯化过程的效率来提高产量,并通过去除难分离杂质来增强选择性。我们的填料和培养基已被证明可以减少总纯化步骤,同时提高产品纯度和产量。
适用于工艺每一步的解决方案
J.T.Baker®品牌BAKERBOND®公司层析产品包括一系列值得信赖的产品,适用于单克隆抗体(mAb)生产过程中的蛋白A捕获步骤,以及mAb、疫苗和重组蛋白等生产过程中的精纯步骤。
提供专业知识和技术支持,优化下游生产
公司专家团队在层析领域拥有四十多年宝贵经验,能够提供从色谱柱装填到定制介质等一系列支持服务。我们还可为您提供有关下游工艺优化的专业知识,与您密切合作,帮助您选择最适合您应用的缓冲液清洗解决方案。了解有关下游工艺优化服务的更多信息。
追求卓越传承,满足最严苛应用需求
一个多世纪以来,世界各地的客户都信赖Avantor J.T.Baker®品牌的产品,以满足一些最苛刻的应用需求。
J.T.Baker®品牌工艺层析填料、色谱柱和树脂与值得信赖的cGMP化学制品和辅料配合使用,可精准满足mAb下游加工中关键层析步骤的严苛要求。
查看J.T.Baker cGMP化学制品和辅料系列
产品
J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™重组蛋白A填料
重组蛋白A填料,具有出色的动态结合载量和卓越的碱稳定性,适用于单克隆抗体生产。
J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™重组蛋白A填料(预装柱)
适用于单抗生产,可搭配多款常用层析设备,预装柱有1ml与5ml两种规格,使用方便。
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI弱阴离子交换填料
多模式离子交换(IEX)填料,能够提高纯化工艺步骤的分离能力。
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI弱阴离子交换填料(预装柱)
多模式离子交换(IEX)填料,预装柱有1ml和5ml两种规格,使用方便。
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSx强阳离子交换填料
多模式离子交换(IEX)填料,具有独特的选择性,能够提高纯化效果。
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSx强阳离子交换填料(预装柱)
多模式离子交换(IEX)填料,具有独特的选择性,能够提高纯化效果。
J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl疏水填料
混合模式疏水作用(HIC)填料。
J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl疏水填料(预装柱)
多模式疏水作用(HIC)填料,预装实验室色谱柱有1ml和5ml两种规格,使用方便。
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT强阴离子交换填料
多模式离子交换(IEX)填料,能够提高色谱工艺步骤的分离能力。
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT强阴离子交换填料(预装柱)
多模式离子交换(IEX)填料,预装柱有1ml和5ml两种规格,使用方便。
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx弱阳离子交换填料
多模式离子交换(IEX)填料,适用于纯化过程。