细胞疗法中的最终制剂
细胞治疗药物产品根据所需的细胞/组织输送要求以不同的方式配置。例如,用于软骨修复的软骨细胞的输送是通过注射进行的。扩增后的细胞剂量在冷冻储存并解冻后,通过静脉注射给药。
最后,皮肤移植被保存在包装中,以确保单个细胞的完整性。在大多数情况下,用于制备细胞剂量的辅料由客户决定。保证细胞培养成分的去除是至关重要的,尤其是使用细胞因子和动物血清的情况下。
细胞治疗药物产品根据所需的细胞/组织输送要求以不同的方式配置。例如,用于软骨修复的软骨细胞的输送是通过注射进行的。扩增后的细胞剂量在冷冻储存并解冻后,通过静脉注射给药。
最后,皮肤移植被保存在包装中,以确保单个细胞的完整性。在大多数情况下,用于制备细胞剂量的辅料由客户决定。保证细胞培养成分的去除是至关重要的,尤其是使用细胞因子和动物血清的情况下。
© 2025 VWR International, LLC. All rights reserved.