细胞疗法的上游流程
与其他生物制剂相关的生产量(例如,单克隆抗体:2,000L至10,000L)相比,细胞疗法的生产量通常在1L至10L之间。 即使质量参数也不同
细胞疗法不是争取最大的效价和蛋白质量,而是着眼于最大的细胞给药剂量和所施用的细胞/组织的功能。
因此,培养基,补充剂,生物反应器系统和起始细胞质量等上游生产参数非常重要。 最后,在完成培养过程后,需要使用不影响细胞产品质量的细胞解离试剂收获治疗细胞。
与其他生物制剂相关的生产量(例如,单克隆抗体:2,000L至10,000L)相比,细胞疗法的生产量通常在1L至10L之间。 即使质量参数也不同
细胞疗法不是争取最大的效价和蛋白质量,而是着眼于最大的细胞给药剂量和所施用的细胞/组织的功能。
因此,培养基,补充剂,生物反应器系统和起始细胞质量等上游生产参数非常重要。 最后,在完成培养过程后,需要使用不影响细胞产品质量的细胞解离试剂收获治疗细胞。
© 2025 VWR International, LLC. All rights reserved.