SCAT - Optimaler Schutz beim Sammeln von Flüssigabfällen in Labor und Technikum [CH]
Produktneuheit
Sicherheitstrichter mit Kugelventil
- Einfach und dennoch Sicher
- Aus elektrisch leitfähigem PE-HD
- Mit Erdungsanschluss
Mit den weltweit einzigartigen S.C.A.T. Sicherheitstrichtern sammeln Sie flüssige Abfälle auf die einfachste und sicherste Weise. Dank des cleveren Konzepts können Sie unbesorgt entsorgen.
Verringeren die Unfallgefahren:
Das Schmutzsieb fängt Rührstäbchen und grobe Verunreinigungen auf, der Spritzschutz garantiert gleichmäßigen Abfluss ohne Spritzer. Das Austreten von Gasen wird durch das selbstschließende Kugelventil gestoppt. Kanister aus elektrisch leitfähigem PE-HD und Erdungsanschluss verhindern außerdem statische Aufladungen und schließen Zündgefahren aus. Statt Edelstahl erleidet das Material zudem keinerlei Korrosion durch Säuren oder Laugen.