VWR® Verdampfungs-Lichtstreudetektor 90LT (ELSD)
- Nahezu universell: ideal für die Detektion unvorhersagbarer analyte
- Geeignet für Gradienten
- Massendetektor
- Einfach und robust: ideal für die Methodenentwicklung
© 2025 VWR International, LLC. All rights reserved.