50:35:15 – Fascinated by analytics avec LiChrosolv® Merck Millipore
Tout ce que vous vous attendez d’un solvant performant
- Économie de temps et coûts en raison de la qualité de la grande reproductibilité des résultats d’analyses
- Séparation optimale du pic et ligne de base
- Aucune dérive de la ligne de base
- Résultats d’analyses fiables
Les exigences de base pour les solvants de haute performance sont une transmission UV élevée, être sans particules, avoir un faible niveau d'acidité et d'alcalinité et un niveau bas de résidus d’évaporation. Tout cela est offert par le solvant LiChrosolv ®.
Dans la chromatographie analytique, les séparations sont généralement effectuées dans des conditions gradient . Pour cette raison, Merck propose non seulement des solvants de qualité HPLC Gradient mais aussi de qualité HPLC Isocratique.