Masterflex 一次性组件
Masterflex 一次性组件
选择符合严格灭菌协议的可靠组件
使用 Masteflex 一次性组件,您将无需验证生物工艺组件的清洁和灭菌情况。购买预组装、已消毒和验证的系统,让供应商负责验证程序。这便是确保供应商仅使用最可靠的品牌产品并在灭菌过程中遵守严格、完善的协议至关重要的原因。
Masterflex 一次性组件在万级洁净室中制造。组装工厂已通过 ISO 13485 认证,且符合 cGMP 标准。我们提供具有 10–6 SAL(无菌保证水平)的γ辐照灭菌(该程序之后微生物的存活率为百万分之一)程度,以及标识生产地点、制造日期以及组件来源的全批次可追溯性。我们还提供和维护所有必需文件,包括完整的验证文件以及符合性和无菌性证书。
我们使用可靠产品构建 定制化组件
接头
带熔断垫片的清洁接头
通过用户与垫圈的零接触防止污染,增加另一层安全性以确保无菌。无需粘合剂或夹具即可将垫圈固定到位。
快速拆卸接头
快速拆卸接头确保您在不将泵管与接头分离的情况下即可建立和断开泵管连接。可用连接——倒齿、管道、压缩和推入式连接。
鲁尔接头
鲁尔接头设计用于与微型泵管和鲁尔注射器配合使用。标准尺寸的连接端确保鲁尔接头、活栓和歧管可互换。
倒齿接头
倒齿接头滑入柔软泵管。泵管弹性将泵管固定在低压安装的接头上。
泵管
Puri-Flex®
- 优质半透明泵管提供相比硅胶更低的散裂程度和更长的泵寿命。
- 可热封和焊接
- 敏感细胞相关工作的理想选择
铂金硅胶
- 光滑的表面;较低的蛋白质结合水平
- 更少的潜在浸出物
- 制药和生物技术的理想选择
PharMed BPT®
- 适用于生物工艺应用、颇受欢迎的不透明泵管可选件
- 无毒、不溶血、可热封和焊接。
- 提供较长的泵寿命
PharmaPure®
- 生物相容性与 PharMed BPT 相似
- 在高达 40 psi (2.7 bar) 的连续压力下保持较长的使用寿命
- 极低的散裂程度以及可提取物
Chem-Durance® Bio
- 当您需要耐化学性、生物相容性以及超低散裂等特点时,其是您的最佳选择。
- 在压力下仍保持出色的寿命和耐用性
定制化定长剪切泵管
- 从多种方案中进行选择
- 节省宝贵的时间和成本
传感器
流量传感器
- 根据您的应用构建定制化一次性完整流量传感器系统
- 一次性应用的理想选择,适合长期测量应用
- 无创设计确保无需与工作流体接触
压力传感器
- 非常适合应用在切向流过滤、错流过滤、深度过滤、生物反应器监测以及色谱法等
- 为一次性系统定制的传感器,但可以重复使用
温度传感器
- 消除交叉污染、广泛的清洁协议
- 可通过γ辐照灭菌
- 优于 ±0.2°C 的准确度
常用配件
棘轮夹
耐用的塑料夹可进行高压灭菌,不会出现生锈、腐蚀或变形等情况。十二档棘轮控制将流量从满级调整到完全关闭。可匹配 1/2”外径的柔软泵管。
SaniSure®夹具
一种创新夹具,为您的清洁连接提供 360 度压缩功能。符合 USP VI 级要求。
重型泵管封闭
耐用夹具满足大型泵管的工作压力。高强度聚砜封闭系统具有出色的耐用性,可重复使用且能抵抗大多数化学品。
挡块
描述:实现均匀的 360 度压缩,与倒齿接头进行无泄漏连接。提供电缆扎带七倍的抗拉力,不会发生卷曲或变形。
是时候推动您的流程更加高效了
- 您真正需要的内容
从数以千计的组件中进行选择。我们根据您的规格定制配置、验证和包装活动。 - 及时满足您的需求
无需清洁和重新验证您的系统。我们根据您的时间表管理您的存货并发送组件。 - 立即致电获取报价
Masterflex 一次性组件专家提供带有完整原理图的报价,然后提供实际样品供您批准。