J.T.Baker®直接分配包装系统
J.T.Baker®直接分配包装系统可提高产品的效率并简化生物制药生产流程。 无论您使用的是传统生产设备还是一次性生产设备,这种新颖的包装平台都可以轻松地将粉末状的功能材料和辅料直接输送到您的流程中。 使用预先称重并与无损拉曼ID测试兼容的产品,以减少耗时的解块和细分步骤。
  • 根据您的要求预先称重
  • 干燥剂可减少结块
  • 分配公差为1%
  • 拉曼ID与样本兼容
  • 四种尺寸可供选择:30 L,65 L,121 L,150 L
了解J.T.Baker®直接分配包装系统如何在您的运营中发挥作用。
Contact us to get started
Webinar:在连续生物制造过程中及时交付原材料和辅料
我们的专家讨论了J.T.Baker®直接分配平台如何用于连续生物制造中。
观看webinar
了解详情