双三甲基硅基胺基锂 1 M 在THF /乙苯中, AcroSeal®
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 六甲基二硅氮烷
ACRO347701000EA 0 CNY
ACRO347701000 ACRO347708000
双三甲基硅基胺基锂 1 M 在THF /乙苯中, AcroSeal®
双三甲基硅基胺基锂
分子式: C₆H₁₈LiNSi₂
分子量: 167,33 g/mol
密度: 0,89 g/cm³
闪点: –21 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008261
CAS号: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN号: 2924
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Active base 18 to 22 % (as LiNSi)