双硫腙 ≥85.0% (通过UV/Vis)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 二苯基硫卡巴腙
TCIAD0949-25GEA 0 CNY
TCIAD0949-25G
双硫腙 ≥85.0% (通过UV/Vis)
双硫腙
分子式: C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
分子量: 256,33 g/mol
溶点: 169°C
MDL编号: MFCD00003025
CAS号: 60-10-6
EINECS: 200-454-1
Merck Index: 14,03377
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/09/28976109.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (UV-vis method) min. 85.0 %
abs-ratio (a/b) min. 1.55 (E620/E450)
Suitability test to pass test