己烷磺酸钠 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
1-己烷磺酸
TCIAH0447-500GEA
0
CNY
TCIAH0447-500G
TCIAH0447-25G
TCIAH0447-100G
己烷磺酸钠 ≥98.0% (通过滴定分析)
己烷磺酸钠
分子式:
C₆H₁₃O₃SNa 分子量: 188,22 g/mol 溶点: 300 °C |
MDL编号:
MFCD00007542 CAS号: 2832-45-3 EINECS: 220-601-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |