均质器, POLYTRON®, PT 6100 D
供应商: Kinematica
POLYTRON®
KINE11010112EA 0 CNY
KINE11010111 KINE11010110 KINE11010112
均质器, POLYTRON®, PT 6100 D
均质器 台式均质器
标准型号,体积从0.1毫升至30升。 强大的PT 6100D旨在提供精确可重现的均质条件,最大容积为30升,并且可以选择和更改操作速度和时间,同时监控温度。 可以通过薄膜键盘或使用KIN软件通过PC上的RS232接口从PC控制该装置。
  • 超过30种具有不同几何形状,设计,尺寸和材料的分散头可供选择
  • 尖端速度高达32 m / s,可有效降低粒径
  • 安全的快速连接机制可快速拆装易清洁的分散头
  • 智能控制,恒定速度不受负载变化的影响
  • 软启动,过载保护和速度稳定
  • 三种操作模式; 标准,定时器和自动模式数
  • 提供友善的数字用户界面,LCD屏幕和键盘, 以设置和查看各种过程参数
Certifications: 符合DIN EN 60529的IP防护等级:IP 20; 符合IEC/EN 61010-2-51的安全规范
订购须知 驱动单元随PC软件提供,并与PC连接的电缆。 分散头和架子必须单独订购。