柠檬酸一水合物 ≥98% 用于脱钙
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 一水柠檬酸
VWRC84559.290EA 0 CNY
VWRC84559.290
柠檬酸一水合物 ≥98% 用于脱钙
柠檬酸一水合物
分子式: C₆H₈O₇.H₂O
分子量: 210,14 g/mol
溶点: 135…152 °C
密度: 1,552 g/cm³ (20 °C)
闪点: 173,9 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149972
CAS号: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/24/713424.jpg
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %