货物手动移液管架
供应商: VWR
VWR®
VWRI612-3848EA 0 CNY
VWRI612-3848
货物手动移液管架
吸管架
非常适合用于血清移液管。
  • 水平单击,侧面连接
  • 可将顶部连接牢固锁定到位
  • 装置两侧的磁铁牢固、安全地连接到金属表面,如灌注柜、通风橱、冰箱和冷冻器
  • 倾斜架,可在手臂能伸到的位置存储0.1至50ml的移液管,以便使用
  • 防护盖对装置进行封闭,防止灰尘积聚,并提供额外的架,为水平连接提供额外空间。