发光和显微镜用白膜
供应商: VWR
VWR®
VWRI391-1293EA 0 CNY
VWRI391-1293
发光和显微镜用白膜
密封件 微孔板封板膜和铝箔
该款膜为240 µm厚的带胶白色乙烯膜,用于白色微孔板。该膜的光反射特性使其用于密封透明底板时,可以在使用底部读数光度计时最大化生物发光和化学发光检测的敏感度。白膜还可用作显微镜的矩阵背衬,用来观察滤板滤出的样品。
  • 长尺寸膜上的分离背衬设计便于将膜贴在板上
  • 膜可贴在顶部或底部
  • 无端部标签
  • 建议使用温度范围−40 到+80 °C
每个膜的长×深:116×76 mm.