二环[2.2.1]庚-2,5-二烯 ≥97% stabilised
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: NBD2,5-降冰片二烯
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
ALFAL13935.ACEA 0 CNY
ALFAL13935.AC ALFAL13935.AE
二环[2.2.1]庚-2,5-二烯 ≥97% stabilised
二环[2.2.1]庚-2,5-二烯
分子式: C₇H₈
分子量: 92,14 g/mol
沸点: 88…90 °C
溶点: –20 °C
密度: 0,906
闪点: –11 °C (–12 °F)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00082301
CAS号: 121-46-0
EINECS: 204-472-0
ADR: 3,II