精密气压计
供应商: VWR
VWRI628-0041EA 0 CNY
VWRI628-0041
精密气压计
气压计
该款三标度气压计能够灵敏地测量大气压力。防腐蚀,镍铬合金 。
  • 三个明显的标度
  • 表明变化的可调节指针
  • 1-4小时变化反应时间
Certifications: 符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001校准标准。
Delivery information: 交付信息:随附海拔调节螺钉(可用于高达1000米的海拔高度)、带有凹口的台面支架、墙壁安装支架和Traceable®校准证书。