洁净室护目镜,可高温高压灭菌
供应商: VWR
VWR®
VWRI111-0614EA 0 CNY
VWRI111-0614
洁净室护目镜,可高温高压灭菌
护目镜
轻量洁净室护目镜
  • 柔软的热塑性塑料镜身,增韧聚碳酸酯透镜
  • 带聚丙烯带钩的带子
  • 间接基座通风
  • 可121 °C高温高压灭菌
Suitable for ISO Class 4 environments.
Certifications: EN 166:2001;1级光学.
Packaging: 包装:在NEBB认证的ISO 4级(10级)洁净室包装。1件/PE袋。