硫酸 95-97%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 用于分析 (max. 0.005 ppm Hg), Supelco®
供应商: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
MERC1.00732.2500EA 0 CNY
MERC1.00732.1000 MERC1.00732.9025 MERC1.00732.0510 MERC1.00732.2500 MERC1.00732.2510
硫酸 95-97%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 用于分析 (max. 0.005 ppm Hg), Supelco®
硫酸
分子式: H₂SO₄
分子量: 98,08 g/mol
沸点: ∼335 °C (1013 hPa)
溶点: 3 °C
密度: 1,84 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064589
CAS号: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN号: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
现在订购
产品技术规格
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)