硝酸钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 智利硝石
VWRC27950.298EA 0 CNY
VWRC27950.462 VWRC27950.298 VWRC27950.367
硝酸钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
硝酸钠
分子式: NaNO₃
分子量: 84,99 g/mol
沸点: 380 °C (1013 hPa)
溶点: 308 °C
密度: 2,26 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011119
CAS号: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN号: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 12,08792
现在订购
产品技术规格
Assay (calculated on dried substance) Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %