偏高碘酸钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 高碘酸钠
VWRC27986.290EA 0 CNY
VWRC27986.290 VWRC27986.235 VWRC27986.460
偏高碘酸钠 ≥99%, GPR RECTAPUR®
偏高碘酸钠
分子式: NaIO₄
分子量: 213,89 g/mol
沸点: 300 °C (1013 hPa)
溶点: 175 °C
密度: 3,87 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003534
CAS号: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN号: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 1 ppm