偏高碘酸钠 99.8+% ACS
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 高碘酸钠
ACRO419615000EA 0 CNY
ACRO419615000 ACRO419610050 ACRO419611000 ACRO419610025
偏高碘酸钠 99.8+% ACS
偏高碘酸钠
分子式: NaIO₄
分子量: 213,89 g/mol
溶点: 300 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003534
CAS号: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN号: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08714
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric 99.8 to 100.3 % (on dried basis)
Other halogens (as Cl) ≤0.02 %
Manganese (Mn) ≤3 ppm