氯化钠, Suprapur® 用于痕量分析, Supelco®
供应商: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
MERC1.06406.0250EA 0 CNY
MERC1.06406.0500 MERC1.06406.0050 MERC1.06406.0250
氯化钠, Suprapur® 用于痕量分析, Supelco®
氯化钠
分子式: NaCl
分子量: 58,44 g/mol
沸点: 1413 °C (1013 hPa)
溶点: 801 °C
密度: 2,16 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003477
CAS号: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
现在订购
产品技术规格
Solubility 358 g/l (20 °C)
Melting Point 801 °C
Molar Mass 58.44 g/mol
Bulk Density 1140 kg/m3
Boiling Point 1461 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (865 °C)
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)