碳酸氢钠 ≥98%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
VWRC27780.360EA 0 CNY
VWRC27780.360 VWRC27780.291
碳酸氢钠 ≥98%, TECHNICAL
碳酸氢钠
分子式: NaHCO₃
分子量: 84,01 g/mol
溶点: 270 °C
密度: 2,159 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003528
CAS号: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 12,08726
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/81/16640581.jpg
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %