碳酸钠 ≥97%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
Synonyms:
纯碱
VWRC27754.460EA
0
CNY
VWRC27754.460
VWRC27754.360
碳酸钠 ≥97%, TECHNICAL
碳酸钠
分子式:
Na₂CO₃ 分子量: 105,99 g/mol 沸点: 1600 °C (1013 hPa) 溶点: 854 °C 密度: 2,53 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003494 CAS号: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) | Min. 97 % |