2,2,4-三甲基戊烷, extra dry 99.5%, AcroSeal®
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 异辛烷
ACRO326941000EA 0 CNY
ACRO326940010 ACRO326941000
2,2,4-三甲基戊烷, extra dry 99.5%, AcroSeal®
2,2,4-三甲基戊烷
分子式: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
分子量: 114,23 g/mol
沸点: 98…99 °C (760 mmHg)
溶点: –107 °C
密度: 0,69 g/cm³
闪点: –12 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008943
CAS号: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN号: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/81/740081.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %