2-丙醇 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® 用于HPLC
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
仲丙醇
, 异丙基醇
, IPA
, 异丙醇
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
VWRC20880.290EA
0
CNY
VWRC20880.290
VWRC20880.320
VWRC20880.400
2-丙醇 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® 用于HPLC
2-丙醇
分子式:
(CH₃)₂CHOH 分子量: 60,1 g/mol 沸点: 82 °C (1013 hPa) 溶点: –89 °C 密度: 0,786 g/cm³ (20 °C) 闪点: 12 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011674 CAS号: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN号: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
产品技术规格
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.1 % |
Absorbance (220 nm) | Max. 0.3 |
Absorbance (230 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (250 nm) | Max. 0.02 |
Transmittance (220 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (230 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 98 % |