三氟乙酸 100%, HiPerSolv CHROMANORM® 用于HPLC
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: TFA
Packaged under nitrogen.
VWRC153112EEA 0 CNY
VWRC153112E
三氟乙酸 100%, HiPerSolv CHROMANORM® 用于HPLC
三氟乙酸
分子式: C₂HF₃O₂
分子量: 114,02 g/mol
沸点: 71,8 °C (1013 hPa)
溶点: –15 °C
密度: 1,490 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004169
CAS号: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN号: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99.80 %
Colour value Max. 10 APHA
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Transmittance (210 nm) Min. 30 %
Transmittance (220 nm) Min. 60 %
Transmittance (230 nm) Min. 85 %
Transmittance (240 nm) Min. 95 %
Transmittance (250 nm) Min. 99 %