丙酮, BAKER, J.T.Baker®
Danger
Synonyms: Propanone
BAKR8003.9200ST BAKR8003.5000 BAKR8003.1000 BAKR8003.9025 BAKR8003.2500 BAKR8003.9010
丙酮, BAKER, J.T.Baker®
丙酮
分子式: CH₃COCH₃
分子量: 58,08 g/mol
沸点: 56,2 °C (1013 hPa)
溶点: –95,4 °C
密度: 0,792 g/cm³ (20 °C)
闪点: <–20 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008765
CAS号: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN号: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use