3-己酮 98%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: 乙基丙基甲酮
ACRO146900500EA 0 CNY
ACRO146900500 ACRO146900100 ACRO146902500
3-己酮 98%
3-己酮
分子式: C₆H₁₂O
分子量: 100,16 g/mol
沸点: 123 °C (760 mmHg)
溶点: –55,4 °C
密度: 0,81 g/cm³
闪点: 35 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009402
CAS号: 589-38-8
EINECS: 209-645-4
UN号: 1224
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %