乙腈
供应商: FISHER CONTAINER CORP
Danger
Synonyms: 甲基氰ACN
FISHA/0627/17EA 0 CNY
FISHA/0627/17 NOVSA/0627/17 XXXXA/0627/PB17
乙腈
乙腈
分子式: H₃CCN
分子量: 41,05 g/mol
沸点: 81,6 °C (1013 hPa)
溶点: –45,7 °C
密度: 0,782 g/cm³ (20 °C)
闪点: 2 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001878
CAS号: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN号: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg