硫代硫酸钠五水合物 99+%, 超纯
供应商: Thermo Scientific
ACRO123370010EA 0 CNY
ACRO123370250 ACRO123370010 ACRO123370025
硫代硫酸钠五水合物 99+%, 超纯
硫代硫酸钠五水合物
分子式: Na₂S₂O₃.5H₂O
分子量: 248,19 g/mol
溶点: 48,5 °C
密度: 1,72 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149186
CAS号: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to white Crystals
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %
pH 6 to 8.4 (10 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.2 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sulfur (S) ≤5 ppm