高氯酸钠一水合物 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® 分析试剂
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC27988.232EA 0 CNY
VWRC27988.180 VWRC27988.460 VWRC27988.232
高氯酸钠一水合物 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® 分析试剂
高氯酸钠一水合物
分子式: NaClO₄·H₂O
分子量: 140,46 g/mol
溶点: 130 °C
密度: 2,02 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149164
CAS号: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN号: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
现在订购
产品技术规格
Assay 98,0% – 102,0%
pH (20 °C; 5%) 4.5 - 7.0
Heavy Metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm