硝酸银 0.1 mol/l (0.1 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., USP 滴定液
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC30472.402EA 0 CNY
VWRC30472.402 VWRC30472.290 VWRC30472.322 VWRC30472.323 VWRC30472.297
硝酸银 0.1 mol/l (0.1 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., USP 滴定液
硝酸银
分子式: AgNO₃
分子量: 169,87 g/mol
密度: 1,01 g/cm3
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003414
CAS号: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN号: 3264
ADR: 8,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to USP Passes test
NIST traceable Confirmed