硝酸银 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) 在水溶液中, VOLUSOL® 用于水力计时
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
VWRC30489.262EA
0
CNY
VWRC30489.262
硝酸银 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) 在水溶液中, VOLUSOL® 用于水力计时
硝酸银
1 ml = 5.8 mg Cl
分子式:
AgNO₃ 分子量: 169,87 g/mol 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003414 CAS号: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN号: 3082 ADR: 9,III |
产品技术规格
Appearance | Clear colourless liquid |
Identification | Passes test |