氢氧化钠 0.04 mol/l (0.04 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM 滴定液
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 苛性钠
VWRC31769.290EA 0 CNY
VWRC31769.290
氢氧化钠 0.04 mol/l (0.04 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM 滴定液
氢氧化钠
分子式: NaOH
分子量: 40 g/mol
密度: 1 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1824
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.03992 - 0.04008 mol/l
NIST traceable Confirmed