盐酸 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM 滴定液
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
VWRC30025.362EA
616.6
CNY
VWRC30025.362
VWRC30025.373
VWRC30025.320
VWRC30025.407
VWRC30025.293
盐酸 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM 滴定液
盐酸
分子式:
HCl 分子量: 36,46 g/mol 密度: 1,031 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011324 CAS号: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN号: 1789 ADR: 8,III |
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 1.996 - 2.004 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |