过氧化氢 35% (w / w) 在水里 stabilised 用于分析
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO202460010EA 0 CNY
ACRO202460010 ACRO202460251 ACRO202460250 ACRO202465000 ACRO202460025 ACRO202460100
过氧化氢 35% (w / w) 在水里 stabilised 用于分析
过氧化氢
分子式: H₂O₂
分子量: 34,01 g/mol
沸点: ∼107 °C (1013 hPa)
溶点: –33 °C
密度: 1,135 g/cm³
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011333
CAS号: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN号: 2014
ADR: 5.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear solution
Heavy metals ≤10 ppm
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer about 0.03% stabilizers
Residue after evaporation ≤0.025 % (105°C)
Titration with KMnO4 34.5 to 37 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Nitrates ≤0.012 %
Phosphates ≤0.012 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Chromium (Cr) ≤0.2 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm