过氧化氢 3% stabilised, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Stabilization: Stabilised with phosphate
VWRC23614.291EA 0 CNY
VWRC23614.291
过氧化氢 3% stabilised, GPR RECTAPUR®
过氧化氢
分子式: H₂O₂
分子量: 34,01 g/mol
沸点: 100 °C (1013 hPa)
密度: 1,01 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011333
CAS号: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
现在订购
产品技术规格
Assay 2.5 - 3.5 %
Evaporation residue Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm