氯化钠 180 g/l 在水溶液中
供应商: VWR Chemicals
VWRC230386MEA 0 CNY
VWRC230386M
氯化钠 180 g/l 在水溶液中
氯化钠
Concentrated saline solution for preparing isotonic (0.9% w/v) solution
分子式: NaCl
分子量: 58,44 g/mol
密度: 1,2 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003477
CAS号: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
现在订购
产品技术规格
Assay (W/V) 17.9 - 18.1 %
pH (20°C) 5.5 - 8.5