均质器, Polytron® PT 1200 E 和 PT 1300 D
供应商: Kinematica
POLYTRON®
KINE11010025EA 24833.25 CNY
KINE11010030 KINE11010031 KINE11010025 KINE11010027 KINE11010028 KINE11010039
均质器, Polytron® PT 1200 E 和 PT 1300 D
均质器 手持均质器
手持式,容量从0.1至250 ml。 用于分散,均质,提取,细胞破碎,混合,乳化,悬浮。
  • 快速拆装E型分散头
  • 可以通过装有KIN软件的电脑远程控制PT 1300 D,并通过USB或RS232进行连接
Certifications: 符合DIN EN 60529的IP防护等级:IP 20
Delivery information: 带低压电源的驱动单元。 分散头和配件必须单独订购。