均质器, POLYTRON® system PT 10-35 GT
供应商: Kinematica
POLYTRON®
KINE11010106EA 0 CNY
KINE11010104 KINE11010106 KINE11010105
均质器, POLYTRON® system PT 10-35 GT
均质器 台式均质器
实验室“中”型台式均质器,体积从0.1到10000 ml。 台式均质机具有强大的电机和节省空间的超薄设计,易于操作。 是任何分散和均质化任务的理想选择。 可互换的驱动器扩展件意味着可以使用不同类型的支架。
  • 可听见的错误信号和低噪声(在每分钟30000转时约为82 dB(A))
  • 带有闭环的集成数字速度控制器可保持恒定速度,不受负载变化的影响,简单的控制旋钮可进行速度设置
  • 集成的过热,过载和阻塞保护功能意味着如果出现过载情况,电机将关闭,从而确保对电机进行保护
  • 随附扩展件,用于直径13 mm插口的支架
  • 可提供快速连接的分散头, 从直径5mm到36 mm,可快速,轻松地更换
Certifications: 符合DIN EN 60529的IP防护等级:IP 20
EMC符合:IEC / EN 61000-6-2和-6-3
安全性符合:IEC / EN 61010-2-51
订购须知 不含支架和分散头,请单独订购所需的附件。 可以使用POLYTRON®SYSTEM PT 3100的分散头,也可以使用下面列出的适配器来使用以前PT 10-35(PT-K)的分散头。