通用温度计
供应商: VWR
VWR®
VWRI620-0818EA 0 CNY
VWRI620-0818 VWRI620-0820 VWRU89095-804 VWRI620-0887 VWRI620-0821 VWRI620-0822 VWRI620-0889 VWRI620-0816 VWRI620-0817
通用温度计
温度计 Analogue Thermometers
该款带PTEE涂层的温度计可避免液体和玻璃污染。
  • 高稳定性
  • 单一序列号
  • 温度计内部的玻璃凸起,有助于温度计的固定