VWR® Specmops, 墙壁用泡沫拖把头
供应商: VWR
VWR® Specmops
VWRI115-0198EA 0 CNY
VWRI115-0198 VWRI115-0199
VWR® Specmops, 墙壁用泡沫拖把头
拖把
拖把头采用涤纶织物制成,与洁净的聚酯泡绵进行层压处理,不含任何纤维质污染物。适用于清洁受控和临界环境内的天花板和墙壁。
  • 该款拖把头广泛耐受一系列化学品,使其适用于处理消毒和清洁溶剂的应用
  • 可进行γ辐照、ETO和高温高压灭菌(建议温度121 °C,时长30分钟
  • 130 mm尺寸可搭配130 mm条框、伸缩拖把手柄以及1个或2个桶(25和30 L桶
适用于ISO 5级、100或M3.5级环境。