拖把、干、洁净室
供应商: VWR
VWR®
VWRI129-0074EA 0 CNY
VWRI129-0074
拖把、干、洁净室
拖把
采用聚酯制成,带PVA盖或NovaLite™。该拖把头能够快速吸收清洁剂,用于大面积清洁,如地板、墙壁和天花板。PVA非常适用于半导体和微电子行业。这一快干材料具有不起毛的特点,能够确保清洁、干燥、无残留的表面。NovaLite™的特性与PVA相同,但其还能用于消毒剂和高温高压灭菌。带弯头设计,便用使用。
  • 无需桶或绞干器也可使用
  • 快干,用于水分临界区域
  • 有不同宽度,无菌或未灭菌款可选
  • 可洗,即可重复使用
适用于10、ISO 4、M2.5级和更低级别的洁净室
订购须知 订购信息:整个拖把包括拖把头、匹配的不锈钢适配器和拖把柄。请选择所要求的组件并单独订购。