接种环和接种针,一次性使用
供应商: VWR
VWR®
VWRI612-2495EA 1002.46 CNY
VWRI612-2495 VWRI612-2496 VWRI612-2497 VWRI612-2498
接种环和接种针,一次性使用
涂布棒 接种环和针
聚苯乙烯,无菌 一次性接种环,具有刻度,采用柔性或刚性塑料制造,应用广泛如微生物实验。
  • 彩色编码,易于产品识别
  • 包装在防滚管中,盖子可重复密封
  • 可快速、轻松、安全地取用接种环,无需独立支架
  • 接种环表面超光滑,易于划线,长度为210毫米
Delivery information: 包装信息: 每包均附检验证书。